UserName
Thermal Cyclers
Termocyklatorer
Att välja rätt termocyklator är avgörande för att dina PCR-experiment ska lyckas inom många olika tillämpningsområden, bland annat sekvensering, genotypning, kloning och mutagenes. Termocyklatorer från Applied Biosystems™ bidrar till att generera exakta, konsekventa och reproducerbara resultat för alla utmaningar, experiment och budgetar.
Applied Biosystems SimpliAmp termocyklator
SimpliAmp™ Thermal Cycler är en liten, användarvänlig och precis termocyklator som uppfyller alla laboratoriers behov för daglig PCR-användning.
Contec™ Sterile IPA
Applied Biosystems VeritiPro termocyklator, 96-brunnars
VeritiPro™-termocyklern erbjuder beprövad tillförlitlighet tack vare avancerad temperaturregleringsteknik och anslutningsmöjligheter.
Contec™ Sterile IPA
Applied Biosystems PowerFlex PCR-system, 96-brunnars och 32-brunnars
Upptäck nästa generations PowerFlex™-termocyklator. Utvecklad för kraftfulla, exakta och flexibla PCR-arbetsflöden inom alla tillämpningsområden.
  • Prestanda: Noggrannhet i temperaturgradientens precision
  • Kompatibilitet: Smidig integration med olika PCR-plastformat
  • Produktivitet: Maximera effektiviteten i ditt laboratorium med minimala driftstopp
Applied Biosystems™ PowerFlex™ Thermal Cyclers
Köp nu – exklusiva erbjudanden
Måste ha
Slutför din beställning – fantastiska erbjudanden
PCR-rör
PCR-rör är små rör avsedda för användning vid PCR-tillämpningar. De finns i en rad olika material, volymer och RCF-värden och kan vara autoklaverbara och/eller fria från RNas, DNas och DNA.
Lorem Ipsum
Mastermixer för realtids-PCR
Realtids-PCR, eller qPCR, möjliggör detektion och kvantifiering av mål-nukleinsyror. PCR-mastermixer kan användas för att minska risken för kontaminering och andra fel i samband med blandning och pipettering.
Lorem Ipsum
Reagenser och kit för Hot Start-PCR
Minska den ospecifika DNA-amplifieringen som uppstår naturligt vid lägre temperaturer med vårt breda sortiment av Hot Start-PCR-produkter. Bläddra bland kit, mastermixer, polymeraser och buffertar för att uppnå högre utbyte, specificitet och känslighet för alla dina PCR-tillämpningar.
Lorem Ipsum
Vanliga frågor
En termocyklator, ofta kallad PCR-apparat, är ett laboratorieinstrument som används för att förstärka DNA genom polymeraskedjereaktionen (PCR). Den automatiserar de upprepade uppvärmnings- och nedkylningscyklerna som krävs för DNA-denaturering, primerannealing och strängförlängning, vilket gör den oumbärlig inom molekylärbiologi, genetik, diagnostik och kriminalteknik.
En termocyklator förbättrar PCR-effektiviteten och noggrannheten genom att upprätthålla en exakt och jämn temperaturkontroll under hela varje cykel. Detta säkerställer en tillförlitlig DNA-amplifiering med minimala fel. Avancerade termocyklatorer har funktioner som temperaturgradientinställningar, snabba uppvärmnings- och nedkylningshastigheter samt programmerbara protokoll, vilket förbättrar PCR-specificiteten, reproducerbarheten och utbytet för tillämpningar som genetisk testning, kloning och sjukdomsdetektering.
Når du skal vælge den bedste termocykler til PCR, bør du tage højde for følgende vigtige egenskaber: 
  • Præcis temperaturregulering for ensartede resultater
  • Hurtige opvarmningshastigheder for at reducere cyklustiden
  • Brugervenlig brugergrænseflade og programmeringsmuligheder
  • Kapacitet til flere prøver (PCR-rør, strips eller 96-brønds plader)
  • Gradientfunktion til optimering af annealing-temperaturer * Kompatibilitet med PCR-standardforbrugsartikler
Disse funktioner hjælper forskere med at vælge en termocykler, der passer til deres PCR-behov, uanset om det drejer sig om akademisk forskning, klinisk diagnostik eller industriel bioteknologi.
Ledande varumärken