UserName
Ultra Low Temperature Freezers
Ultra-lågtemperaturfrysar
Ultra-lågtemperaturfrysar säkerställer säker långtidsförvaring av biologiska och kemiska prover vid upp till −80°C. De används i forskningslaboratorier, biobanker, läkemedelsindustri och kliniska miljöer, och vårt sortiment från Thermo Scientific, Eppendorf, Fisherbrand och Binder stöder strikta krav på förvaring, efterlevnad och energieffektivitet i hela Europa.
Thermo Scientific™ TDE Series -86°C ultra-lågtemperaturfrysar
TDE-serien är en hållbar och tillförlitlig lösning med maximal provsäkerhet och driftsbesparingar för varje laboratorium. Uppfyller ±10°C valideringsprotokoll vid -80°C med låg toppvariation och stabil temperatur i stationärt tillstånd.
Thermo Scientific™ TDE Series -86°C ultra-lågtemperaturfrysar
Thermo Scientific™ TSX Universal Series ultra-lågtemperaturfrysar för allmänt bruk
Nästa generation av vår mest betrodda ULT-plattform anpassar sig efter dina behov, minskar din miljöpåverkan och bygger på vår mest robusta design hittills.
Thermo Scientific™ TSX Universal Series ultra-lågtemperaturfrysar för allmänt bruk
Thermo Scientific™ TDE Series -86°C ultra-lågtemperaturfrysboxar för allmänt bruk
Drivna av H-drive kolväteteknik sparar dessa system upp till 25 % i energianvändning och värmeavgivning jämfört med konventionella ultra-lågtemperaturfrysar.
Thermo Scientific™ TDE Series -86°C ultra-lågtemperaturfrysboxar för allmänt bruk
Slutför din beställning – Fantastiska erbjudanden
Tempshield™ Cryo-Gloves™ blå vattentäta kryohandskar i mellanarmslängd
Ett tunt, sömlöst och 100 % vattentätt innerfoder ger skydd mot spill och stänk. Toppmoderna material och flerskiktskonstruktion ger kryogent skydd för ultra-kalla applikationer ner till -196°C (-320°F).
Tempshield™ Cryo-Gloves™ blå vattentäta kryohandskar i mellanarmslängd
Kryogena- och fryslådor
Kryogena fryslådor är behållare utformade för att lagra biologiska prover vid extremt låga temperaturer, vanligtvis under -150°C (-238°F), med hjälp av flytande kväve eller andra kryogena medier. Dessa lådor används ofta i laboratoriemiljöer för att bevara integriteten och livskraften hos känsliga prover, såsom celler, vävnader och genetiskt material.
Kryogena- och fryslådor
Fisherbrand™ permanenta märkpenna
Fisherbrand™ permanenta märkpennor skriver på glas, film, trä, plast, metall, gummi och porslin. Perfekta för märkning av provpåsar, mikroskop- eller fotoglas, laboratorieglas och mycket mer. Skriver på alla ytor.
Fisherbrand™ permanenta märkpenna
FAQ
Ultra-lågtemperaturfrysar används för att lagra känsliga biologiska och kemiska prover vid cirka -80°C. De stöder långsiktig provintegritet i forsknings-, läkemedels-, kliniska laboratorier och biobanker med varumärken som Thermo Scientific och Eppendorf.
Ultra-lågtemperaturfrysar använder avancerad isolering, kaskadkylsystem och digital övervakning för att upprätthålla stabila interna temperaturer. Tillverkare som Binder och Thermo Scientific fokuserar på jämnhet och snabb återhämtning efter dörröppningar.
Forskningslaboratorier, biobanker, läkemedelsanläggningar och kliniska laboratorier behöver ultra-lågtemperaturfrysar för att skydda enzymer, vacciner, DNA, RNA och andra kritiska prover under kontrollerade förvaringsförhållanden.
Energieffektivitet minskar driftskostnader och miljöpåverkan samtidigt som den säkerställer tillförlitlig förvaring. Moderna ULT-frysar från Thermo Scientific, Binder och Fisherbrand är utformade för att balansera prestanda med minskad energiförbrukning.
Top Brands