Läs mer
BRAND™ Amber 3.3 borosilikatglas volymflaska med polypropenproppar
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av Boro 3.3 glas
- Enl. till DIN EN ISO 1042
- Inkluderar USP batchcertifikat
- Klass A, DE-M märkning
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 7 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Antal per förpackning | 1 |
| Produkttyp | Volumetrisk kolv |
| Trådstorlek | NS 10/19 |
| Tolerans | ±0,02 ml |
| Klass | A |
| Förslutningstyp | Propp |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-5 of 7
Filmer
-
Brand BLAUBRAND
Dokument
Scientific Resources
Flyers
Flyer: USP Volumetric instruments
Filstorlek: 1.1 MB
Technical Notes
Technical Note: Volumetric Flasks
Filstorlek: 194.3 kB
Product Information
Manuals
Testing Instructions: BLAUBRAND Volumetric Instruments and Density Bottles
Filstorlek: 836.4 kB
Product Information
BLAUBRAND Volumetric Instruments
Filstorlek: 896.8 kB
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
BRAND™ Amber 3.3 borosilikatglas volymflaska med polypropenproppar >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering