Läs mer
Arsenik Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
125 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
500ml
Beskrivning
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Analyt | Koncentration |
---|---|
Som | 1000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
Kemiskt namn eller material | Arsenic Standard |
Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
Teknik | AA, ICP |
För användning med (utrustning) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
Typ | Certified Reference Material |
Lösningsmedel eller matris | 2% HNO3 |
Kvantitet | 125 mL |
Kvalitet | Försäkran |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-4 of
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1000
- Fara||Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitric acid, arsenic
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Arsenik Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering