Läs mer
Nitritex™ BioClean-D Laboratorierockar för engångsbruk
Produktkod. p-8009867
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Produktkod. 12912255
Brand: Nitritex™ BDLCS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bära Nitritex™ BioClean-D Laboratorierockar för engångsbruk för att skydda mot laboratoriekontamination.
  • Öppen manschettstil
  • Tre fickor
  • CleanTough™ Tyg
  • Engångs, förpackad i påse
  • Spunbond polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Labbrock för kontrollerade miljöer
Storlek Liten
Material Dubbelt laminat mikroporöst tyg
Manschettstil Öppna
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Antal fickor 3
Storlek (metrisk) bröst 838,2 till 914,4 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, ASTM F739-12
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Förpackningstyp Ett stycke per förseglad inre PE-påse; en innerpåse per förseglad yttre PE-påse; 30 ytterpåsar per fodrad kartong (30 stycken)
Konstruktion Spunbond polypropen