Läs mer
Brand™ Blaubrand™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Klass A volymflaska
Tillverkad av Amber Borosilicate Glass och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Bärnstensfärgad borosilikatglas, klass A volymflaska inkluderar en propp av polypropen, men är utbytbar mot bärnstensfärgad glaspropp. Den mörka kolven skyddar mot försämring av ljuskänsliga vätskor. Inkluderar även batchnummer och certifikat. USP individuell- och USP batchcertifikat finns också tillgängliga på begäran.
Brand:  Brand™ 37405
411.26 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11834170
  • 745.00 SEK / Paket med 2
Bara null kvar
Beräknad leverans: 03-09-2025
Beskrivning
  • Tillverkad av Amber Borosilicate Glass.
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
  • Det mörka glaset skyddar mot försämring av ljuskänsliga vätskor.
  • Inkluderar polypropenpropp, men är utbytbar mot bärnstensfärgad glaspropp.
  • Batchnummer och certifikat ingår. USP individuell- och USP batchcertifikat finns också tillgängliga på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Kalibrerad för att innehålla
Polypropen
50 mL
±0,06 ml
2 stycken
A
DIN EN ISO 1042. DAkkS kalibrering och USP certifikat på begäran.
Bärnsten
Borsilikatglas
Smal
±0,06 ml
12/21
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Filmer
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand BLAUBRAND
    SDS
    Dokument Certifikat
    Kampanjer
    Kampanjer
    Korrigering av produktinnehåll
    Produkttitel
    Brand™ Blaubrand™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Klass A volymflaska > Bärnsten; Polypropenpropp nr: 12/21; Felgräns:± 0,06 ml