Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Volymflaska klass A med glaspropp
Tillverkad av Amber Borosilicate Glass och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Bärnstensfärgad borosilikatglas Klass A volymflaska med glaspropp skyddar ljuskänsliga vätskor från försämring. Batchnummer och certifikat medföljer förpackningen. DakkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
840.00 SEK - 1475.00 SEK
Specifikationer
Kalibrering | Kalibrerad för att innehålla |
---|---|
Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042. DAkkS kalibreringscertifikat på begäran. |
Stängningsmaterial | Glas |
Färg | Bärnsten |
Material | Borsilikatglas |
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Stängningsstorlek | Hals stil | Gräns för fel | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Stängningsstorlek | Hals stil | Gräns för fel | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
11884160
|
BRAND™
37446 |
20 mL | 10/19 | Smal | ±0,04 ml |
840.00 SEK
Paket med 2 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||
10504021
|
BRAND™
37453 |
1000 mL | 24/29 | Smal | ±0,4 ml |
1145.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||
11623209
|
BRAND™
37438 |
5 mL | 10/19 | Bred | ±0,04 ml |
845.00 SEK
Paket med 2 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||
11633209
|
BRAND™
37443 |
10 mL | 10/19 | Smal | ±0,04 ml |
845.00 SEK
Paket med 2 |
Beräknad leverans: 02-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||
11894020
|
BRAND™
37447 |
25 mL | 10/19 | Smal | ±0,04 ml |
851.00 SEK
Paket med 2 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||
11653209
|
BRAND™
37445 |
50 mL | 14/23 | Bred | ±0,10 ml |
908.00 SEK
Paket med 2 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||
11824170
|
BRAND™
37448 |
50 mL | 12/21 | Smal | ±0,06 ml |
875.00 SEK
Paket med 2 |
Beräknad leverans: 26-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||
11804030
|
BRAND™
37449 |
100 mL | 14/23 | Smal | ±0,10 ml |
905.59 SEK
Paket med 2 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||
11814030
|
BRAND™
37450 |
200 mL | 14/23 | Smal | ±0,15 ml |
1085.00 SEK
Paket med 2 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||
11844180
|
BRAND™
37451 |
250 mL | 14/23 | Smal | ±0,15 ml |
1165.00 SEK
Paket med 2 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||
11814170
|
BRAND™
37452 |
500 mL | 19/26 | Smal | ±0,25 ml |
1475.00 SEK
Paket med 2 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||
Beskrivning
- Tillverkad av Amber Borosilicate Glass
- Uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder.
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
- Inkluderar bärnstensfärgad glaspropp, utbytbar med polypropenpropp.
- Mörk bärnstensfärgad kolv skyddar ljuskänsliga vätskor från försämring.
- Batchnummer och certifikat medföljer förpackningen.
- DakkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
Specifikationer
Kalibrerad för att innehålla | |
Glas | |
Borsilikatglas |
DIN EN ISO 1042. DAkkS kalibreringscertifikat på begäran. | |
Bärnsten | |
A |