Läs mer
Trajan™ BP5 GC Kapillärkolonn
Längd (metrisk):
12 m
25 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
1.5μ m
3μ m
5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utmärkt generell kolumn
- Låg blödning
- Icke-polär
- Hög temperatur
- Idealisk för aromater, bekämpningsmedel, herbicider, missbruksdroger och kolväten
Specifikationer
Specifikationer
Max. Temperatur | 320/340 °C |
Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
Stationär fas | 5 % fenyl/95 % dimetylpolysiloxan |
USP typ | G36, G41 |
För användning med (applikation) | Analys av missbruk av droger, Bekämpningsmedelsanalys, Herbicidanalys, Missbruksdroger, Kolväten |
Temperaturområde | -60 °C till +320/340 °C |
Filmtjocklek | 1μ m |
Längd (metrisk) | 60 m |
Förpackningsmaterial | Forte™ BP5 |
Polaritet | Icke polär |
Visa mer |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-5 of 12
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Trajan™ BP5 GC Kapillärkolonn >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction