Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kromatografiska kolumner med Frit och NS Socket
Produktkod. p-8005978
Kolumnkapacitet:
8 mL
15 mL
23 mL
35 mL
125 mL
430 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10121811
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05450704
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Beskrivning Kromatografikolumn
För användning med (applikation) Kromatografiska tillämpningar
Diameter (metrisk) Inre 20 mm
Typ Kromatografikolumn
Kolumnkapacitet 125 mL
Längd (metrisk) 400 mm
Material Duran Glas
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Inkluderar 0 till 2,5 mm hål PTFE-Hahn kran