Läs mer
BRAND™ Class A PMP Volumetric Flask Produktkod.: 10201303
BRAND™ Class A PMP Volumetric Flask
Produktkod. 10201303 Handla allt Brand Produkter
10 mL, Varje
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10201303
Brand: BRAND™ 36170
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Autoklavering upp till 121 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser. Rengöring upp till max. 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
  • Transparent PMP konstruktion
  • Inkluderar propp av polypropen
  • Felgränser enligt klass A , DIN EN ISO 1042
  • Inkluderar ett batchcertifikat
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Exponering för temperaturer upp till 121 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser
  • Rengöring upp till max. 60° C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner
  • Höjd = Höjd utan propp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering att innehålla (TD, In)
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material PMP
Höjd (metrisk) 90 mm
Gräns för fel ±0,04 ml
Hals stil Bred
Antal per förpackning 1
Standard konisk fog NS 10/19
Temperaturområde (metriskt) 121 °C
Tolerans ±0,04 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Klass A
Visa mer Visa mindre
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand BLAUBRAND
    Korrigering av produktinnehåll
    Produkttitel
    BRAND™ Class A PMP Volumetric Flask >