Läs mer
Thermo Scientific™ ClipTip™ Rack för pipettspetsar
Beskrivning:
ClipTip Tomt ställ
ClipTip Tomt ställ, litet
ClipTip Tomt ställ, medium
ClipTip Tomt ställ, stort
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 8
Beskrivning
Utnyttja Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettställ, finns i tre storlekar.
- Litet ställ: För användning med ClipTip 20 och 50 pipettspetsar
- Medium Rack: För användning med ClipTip 200 och 300 pipettspetsar
- Stort ställ: För användning med ClipTip 1000 pipetttips
Beställningsinformation:
Ställen levereras utan spetsar och insatser
Greener Choice -krav
- undefined
- Renewable Energy
Specifikationer
Specifikationer
Beskrivning | ClipTip Tomt ställ, stort |
Modell | ClipTip Tomt ställ |
Formatera | Ställ |
För användning med (utrustning) | ClipTip 1000 pipettspetsar (94420718) |
Produktlinje | ClipTip |
Dokument
Scientific Resources
Application Notes
Application Note: ClipTip Technology—Part 1, Transform Your Daily Pipetting
Filstorlek: 249.9 kB
Technical Bulletin: NEW! ClipTip Technology—Part 2, Secure Seals for Every Channel
Filstorlek: 257.8 kB
Scientific Resources
Thermo Scientific ClipTip Pipetting System Selection Guide
Filstorlek: 1.8 MB
Product Information
Specification Sheets
Specification Sheet: ClipTip Pipette Tip Specification Sheet
Filstorlek: 470.8 kB
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
Kampanjer
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Mbp Molecular Bio Products
Huge Savings on Liquid Handling Essentials
Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!Promo Code: 24081Expires: 2025-12-31
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ ClipTip™ Rack för pipettspetsar >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering