Läs mer
Corning™ Bafflade Erlenmeyer-kolvar av polykarbonat med lock
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-3409329 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förslutningstyp:
Plan
Ventilerad
Diameter (metrisk) stängning:
33 mm
38 mm
43 mm
Examen:
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 10445683
Brand: Corning™ 431403
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med bafflar för att ge förstklassig omrörning vid lägre hastighet för skonsammare och effektivare luftning. Corning™ Bafflade polykarbonatflaskor med lock är idealiska för shakerkulturapplikationer.
  • Tillverkad av optiskt klar polykarbonat
  • Idealisk för shakerkulturapplikationer
  • Steriliserad av gammastrålning och icke-pyrogen
  • RNas- och DNas-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Beskrivning Toppstil: Gängad
Diameter (metrisk) stängning 43 mm
Diameter (metrisk) yttre hals 4.3 cm
Kapacitet (metrisk) 1 L
Material Polykarbonat
För användning med (applikation) För shakerkulturapplikationer
Examen 50 mL
Hals stil Bred mun
nr per ärende 25/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Mun stil Bred
Sterilitet Sterila
Bottenform Snopen
Förslutningstyp Ventilerad
Stängningsstorlek 43 mm
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.