Läs mer
Corning™ PET Förvaringsflaskor, fyrkantiga med lock
BIOPHARMA
Fyrkantig polyetentereftalat (PET ) förvaringsflaskor är lättare att hantera, kräver mindre utrymme (13-20 %) på hyllan och är idealiska för blandning, provtagning och förvaring
1560.00 SEK - 3611.56 SEK
Specifikationer
Färg Orange
Diameter (engelska) Innerhals 1,4 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 37 mm
För användning med (applikation) Lättare att hantera, kräver mindre utrymme (13-20%) på hyllan och är idealiska för blandning, provtagning och förvaring
Material PET
Se fler specifikationer
Produkter 4
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Examen Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Examen Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15242596
BIOPHARMA
Visa dokument Kampanjdetaljer
Corning™
431530
125 mL 50 till 125 ml
1560.00 SEK
Paket med 24
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 04-12-2025
Lägg i varukorgen
15138125
BIOPHARMA
Visa dokument Kampanjdetaljer
Corning™
431531
250 mL 50 till 250 ml
1945.00 SEK
Paket med 24
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 04-12-2025
Lägg i varukorgen
15188135
BIOPHARMA
Visa dokument Kampanjdetaljer
Corning™
431532
500 mL 100 till 500 ml
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2980.00 SEK
2797.76 SEK / Paket med 24
Spara 182.24 SEK
6% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 02-12-2025
Lägg i varukorgen
15118145
BIOPHARMA
Visa dokument Kampanjdetaljer
Corning™
431533
1 L 100 till 1000 ml
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3850.00 SEK
3611.56 SEK / Paket med 24
Spara 238.44 SEK
6% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
Fyrkantig polyetentereftalat (PET ) förvaringsflaskor är lättare att hantera, kräver mindre utrymme (13-20%) på hyllan och är idealiska för blandning, provtagning och förvaring. PET harts är lätt, brottsäkert och transparent som glas. Flaskorna använder en foderfri, autoklaverbar orange GL45 gängad polypropenproppförslutningslock i ett stycke.
Drag:
  • Bra för förvaring av media, buffertar och andra vattenlösningar
  • Bred hals ger lättare åtkomst för vätskeöverföring
  • Avskärmade vita emaljgraderingar är lättare att läsa än gjutna graderingar
  • Steriliserad till SAL 10−6
  • Stor vit markering för enklare identifiering och enkel öppning av linjär rivförpackning
  • Individuellt förpackad
  • Validerad USP Klass VI, icke-cytotoxisk och icke-pyrogen
Specifikationer
Specifikationer
Orange
37 mm
PET
12/Pk.
Sterila
Orange
Engångsbruk
Fyrkantig
GL 45
1,4 tum
Lättare att hantera, kräver mindre utrymme (13-20%) på hyllan och är idealiska för blandning, provtagning och förvaring
24/Cs.
12 st
GL 45
ISO 9001:2008
Ja
HDPE
Plugg tätning
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer