Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision laboratorie våg
BIOPHARMA
Maximal belastning mellan 320 g och 14 200 g och en läsbarhet på 1 mg till 100 mg ger en idealisk modell för varje applikation.
Brand:  Sartorius MCE6202S0-CEU
76943.16 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16213282
  • 78640.00 SEK / 1 enhet
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Den nya generationen av modulära premiumlaboratorievågar
Vägning i en reglerad miljö kan vara komplex, med stränga efterlevnadsdirektiv och kontroller som krävs för att leverera den noggrannhet och tillförlitlighet av resultat som krävs av läkemedelsindustrin. En av de teknologier som hjälper forskare att uppnå denna nivå av noggrannhet är Cubis™ II balansserie från Sartorius .
Alla vägningsmoduler i Cubis™ II-balansen är designad för intuitiv drift, ytterligare hjälpt av intelligenta diagnossystem. Dessa designelement garanterar en högre grad av repeterbarhet för olika arbetsflöden samtidigt som de minskar sannolikheten för mänskliga fel under mätning. Den erbjuder moderna användargränssnitt, läkemedels- och GxP-efterlevnad, inklusive datahantering, dataintegritet och anslutning, ergonomisk provhantering, enkel processintegration och obegränsad kommunikation på högsta nivå av noggrannhet och precision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Balans med typgodkännandecertifikat för Kina
6200 g
10 mg
Vågpanna utan dragskydd
100 till 240 VAC (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A
D-sub-kontakt, 9-polig
Färgpekskärm
Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
1 sekund
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Filmer
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Sartorius Cubis analytical balances
    SDS
    Dokument
    Dokument
    Certifikat
    Kampanjer
    Kampanjer
    Korrigering av produktinnehåll
    Produkttitel
    Sartorius Cubis™ II Precision laboratorie våg > Kapacitet: 6 200 g; Läsbarhet: 10 mg