Läs mer
Dichloromethane, anhydrous, 99.7+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, stab. with amylene Produktkod.: 11354797
compliance-icons compliance-icons
Dichloromethane, anhydrous, 99.7+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, stab. with amylene
Produktkod. p-4412886
250 mL, 250ml
Kvantitet:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
250ml
4 L
Produktkod. 11354797
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041835.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Solvent For Anhydrous Reactions, Water <0.01% | CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Lösningsmedel för vattenfria reaktioner, vatten< 0,01%. Diklorometan används i farmaceutiska tillämpningar. Dess användning är som lösningsmedel vid tillverkning av finkemikalier, läkemedel, läkemedelsintermediärer och läkemedel, och även inom livsmedelsteknik. Det är lösningsmedlet för koffeinextraktion. Det används som lösningsmedel och färgborttagningsmedel och som jäsmedel för polyuretanskum. Den är användbar för fraktionen av flash-pyrolysolja och för extraktion av benso-15-krona-5.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mmVisa merVisa mindre
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
Smältpunkt - 95°C
Färg Färglös
Densitet 1.325 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 39°C to 40°C
Tändpunkt 605°C (1121°F)
Analysprocentintervall >99.7%
Odör Sweet
Brytningsindex 1.4244
Kvantitet 250 mL
Beilstein 1730800
Löslighetsinformation Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Formel vikt 84.93
Ångtryck 475 hPa (356mm Hg) at 20°C
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
PartinummerT30L721 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum24/08/2025 Produktkod041835.AK,041835.K2,041835.M1
PartinummerQ30L707 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum18/08/2025 Produktkod041835.AK,041835.K2,041835.M1
PartinummerS30L732 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum17/07/2025 Produktkod041835.AK,041835.K2,041835.M1
PartinummerW30K950 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum21/03/2025 Produktkod041835.AK,041835.K2,041835.M1
PartinummerX04K968 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum15/01/2025 Produktkod041835.AK,041835.K2,041835.M1
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: dichloromethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Dichloromethane, anhydrous, 99.7+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, stab. with amylene >