Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Mätcylinder, med sexkantig bas, klass B, vit skala, med gradering
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
DURAN™ Mätcylindrar är till för att hålla uppmätning av varierande mängder vätskor. Mätcylindrarna i klass B har en linjegradering och en vit skala. Volyminnehållstoleranser för mät- och blandningscylindrar överensstämmer med DIN och ISO noggrannhetsgränser. Således kan den önskade koncentrationen skapas exakt. Batchcertifikaten för blandningscylindrarna finns även att ladda ner online.
- Kalibreringen baseras på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
- Stor hexagonal bas utrustad med tre knoppar som ökar dess stabilitet och förhindrar cylindern från att rulla
- En jämn väggtjocklek över hela mätområdet förhindrar kilfel
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass B
Specifikationer
Specifikationer
| Toleransmått | ±20 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Diameter (metrisk) Utsida | 85 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| För användning med (applikation) | Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer |
| Inkluderar | 1/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Max. Temperatur | 250 °C |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Mätcylinder, med sexkantig bas, klass B, vit skala, med gradering >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering