Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Volymflaska, klass A, bärnsten, individuellt certifikat Produktkod.: 15260906
I lager
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1465.00 SEK
    1397.23 SEK / Paket med 2
    Spara 67.77 SEK
    4% Av
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
DWK Life Sciences DURAN™ Volymflaska, klass A, bärnsten, individuellt certifikat
Produktkod. 15260906 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
10 ml (vid hals), Paket med 2
Kapacitet (metrisk):
10 ml (vid hals)
100 mL (proppstorlek 12/21)
100 mL (proppstorlek 14/23)
1000 mL
20 mL
200 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
5 ml (vid hals)
50 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15260906
Brand: DWK Life Sciences 246771051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1465.00 SEK
    1397.23 SEK / Paket med 2
    Spara 67.77 SEK
    4% Av
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
DURAN™ mätkolvar används för noggrann mätning av specifika mängder vätskor. De är volymetriska analyshjälpmedel i kvantitativt laboratoriearbete. Dessa mätkolvar är certifierade artikel för artikel och är märkta med ett individuellt nummer.
Volymkolvar finns i två olika noggrannhetsklasser: Klass A och Klass B. De två klasserna skiljer sig i mätnoggrannheten med klass A som högsta noggrannhet, och klass B är ungefär hälften av klass A. Måttkolvarna med noggrannhetsklass A har ett blått tryck för klara glasprodukter och ett vitt tryck för bärnstensfärgade versioner. Individuellt numrerade volymflaskor levereras med ett individuellt certifikat. Individnumret är permanent laseretsat på mätkolvens botten och anges på motsvarande certifikat. Den uppmätta volymen för motsvarande mätkolv, mätosäkerheten och utfärdandedagen dokumenteras på detta certifikat. Det individuella numret är ett löpande nummer och består av tre bokstäver och ett fyrsiffrigt nummer, till exempel: AAA-0001.
  • UV-skydd på grund av yttre färgning
  • Den enda externa appliceringen av färgen säkerställer att invändiga ytor har standard DURAN™ glasegenskaper
  • Mycket hållbar och kemiskt resistent bärnstensfärg
  • Kalibrering baserad på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
  • Enastående precision vid volymetrisk mätning och högkvalitativ processstabilitet
  • Tack vare den exakta bearbetningen och exakt kalibrerade vågar tillåter de mycket noggrann bestämning och mätning av volym
  • Levereras med ergonomisk polyetenpropp för enkel och säker åtdragning eller borttagning
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass A
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 27 mm
Kapacitet (metrisk) 10 ml (vid hals)
Material Borosilikatglas 3.3, polyeten
För användning med (applikation) Förvaring och transport av ljuskänsliga material; Beredning och förvaring av standardlösningar; Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätanalys; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer
Hals stil Vid hals
Antal per förpackning 2/Pk.
Tolerans ±0,04 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Volymflaska, klass A, bärnsten, individuellt certifikat >