Läs mer
Memmert™ Ingångsport anpassad position
Silikon Entry Port flik och propp stängning anpassad position TBC i ryggen
Brand: Memmert™ HPP410ecoF7
4811.78 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Individuell position bak (vänligen ange plats, inte i kombination med belysningsenheter)
- Fukttät, kan stängas med silikonpropp
Specifikationer
Klart | |
HPP410eco | |
Silikon | |
40 mm |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Memmert™ Ingångsport anpassad position > HPP410eco
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering