Läs mer
Fisherbrand™ Preparativ/Markeringskam för Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster Produktkod.: 11933065
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Preparativ/Markeringskam för Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Produktkod. 11933065
Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11933065
Brand: Fisherbrand™ P2PREP
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Preparativ/Markeringskam för Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
  • För användning med Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Typ Preparativ/Marker Comb
Gelens mått 10 x 20 cm
Tandräkning 2
Tjocklek (metriska) tänder 0.15 cm
Volym (metrisk) Tja 448/155μ L
Längd (engelska) Gel 7,8 tum
Längd (metrisk) Gel 20 cm
Width (engelska) Gel 7,8 tum
Bredd (engelska) Tänder 5,8/0,18 tum.
Bredd (metrisk) Gel 20 cm
Bredd (metriska) tänder 14.81/0.47 cm
Produkttitel
Fisherbrand™ Preparativ/Markeringskam för Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster >