Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 kolumner
Används som en allmän C18-fas för sura och neutrala analyter separerade under svåra driftsförhållanden.
4390.00 SEK - 9210.00 SEK
Specifikationer
Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
---|---|
pH | 2 till 8 |
Porstorlek | 80Å |
Ytarea | 220 m² /g |
Temperatur | 60 °C |
Produktkod | Brand | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
10211155
|
Thermo Scientific™
31605-054630 |
50 mm | 4.6 mm | 5 μm |
7205.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 21-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11527511
|
Thermo Scientific™
31605-124030 |
125 mm | 4 mm | 5 μm |
8385.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 22-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10130793
|
Thermo Scientific™
31605-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 5 μm |
7910.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 21-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10745374
|
Thermo Scientific™
31605-154630 |
150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
8320.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10678913
|
Thermo Scientific™
31605-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm |
8670.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 21-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10552075
|
Thermo Scientific™
31605-254630 |
250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
8735.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10640056
|
Thermo Scientific™
31603-014001 |
10 mm | 4 mm | 3 μm |
4880.00 SEK
Paket med 4 |
Beräknad leverans: 25-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10097354
|
Thermo Scientific™
31603-054630 |
50 mm | 4.6 mm | 3 μm |
7945.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 25-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10007514
|
Thermo Scientific™
31603-104030 |
100 mm | 4 mm | 3 μm | N/A | ||||||
10677893
|
Thermo Scientific™
31603-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 3 μm |
8710.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
10212105
|
Thermo Scientific™
31603-154630 |
150 mm | 4.6 mm | 3 μm |
9210.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
10361155
|
Thermo Scientific™
31605-014001 |
10 mm | 4.6 mm | 5 μm |
4390.00 SEK
Paket med 4 |
Beräknad leverans: 21-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
10528615
|
Thermo Scientific™
31605-153030 |
150 mm | 3 mm | 5 μm | |||||||
Description
Använd denna väl beprövade, pålitliga L1. Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 HPLC-kolonner är ett alternativ till äldre kolumnmärken som ofta refereras till i validerade metoder.
Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ kolumner.
- Baserat på typ A kiseldioxid
- Utmärkt reproducerbarhet
- Selektivitet över ett brett spektrum av applikationer
- Tillverkad under ISO 9001:2000 kvalitetsriktlinjer
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifications
5800 psi (400 bar) | |
80Å | |
60 °C | |
C18 | |
Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid | |
Omvänd fas | |
Omvänd fas |
2 till 8 | |
220 m² /g | |
L1 | |
Hypersil klassisk | |
11% | |
Ja |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.