Läs mer
Hirschmann™ Mätkolv Klass A med förpackningsföreskrift
Graduation Range:
18 till 22 ml
23 till 27 ml
245 till 255 ml
323-337 mL
343 till 357 ml
368-382 mL
47 till 53 ml
490 till 510 ml
690 till 710 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Klass A
- Enligt reglerna i förpackningsförordningen
- Certifierad överensstämmelse
- Blå examen
- Oslipad, kantad
- Tryckt skala på halsen för enkel och snabb identifiering av avvikelse av verkligt värde från normalvärde
- Kalibrerad för IN
Specifikationer
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
Graduation Range | 490 till 510 ml |
Examen | 1 mL |
Höjd (metrisk) | 260 mm |
Graderad | Ja |
Klass | A |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Hirschmann™ Mätkolv Klass A med förpackningsföreskrift >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering