Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-brunn, obehandlad, platt-bottnad mikroplatta
Beskrivning
Thermo Scientific™ Nunc 384-brunnars klara polystyrenplattor med cellkulturbehandlade och obehandlade ytor är optimerade för robotteknik, plåtläsare och vätskehanteringssystem. 384-brunnars mikroplattor tillåter minskning av prov- och reagensvolymen vilket ger kostnadsbesparingar och gör att fler prover kan screenas. Våra tallrikar är av hög kvalitet för konsekventa och pålitliga resultat.
- Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper som gör den idealisk för optiska mätningar
- Obehandlad polystyren är hydrofob och lämpar sig för tillväxt av suspensionskulturer som kan föröka sig och växa utan vidhäftning
- Obehandlade ytor är idealiska för att lägga till beläggningar i ditt labb
- Cellkultur behandlad: De Nunclon Delta-cellkulturbehandlad yta är en hydrofil yta som främjar cellvidhäftning och tillväxt
- Anpassad streckkodning är tillgänglig
- Flexibla arbetsvolymer; 10-100 μL
Specifikationer
Specifikationer
Streckkod | Anpassad streckkodning tillgänglig |
Certifikat och efterlevnad | Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
Formatera | 96 brunnar |
Lock | Med lock |
Kulturområde | 0,084 cm2/ brunn |
Beskrivning | Ej behandlad; med lock; Sterila; 30/10 |
Array | 16 x 24 |
Förpackning | 10 Pk., 30 ärenden |
Produktlinje | Nunc |
Färg | Klart |
Visa mer |
Dokument
Product Information
Manuals
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.