Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Icke-kodade Cryobank Vial System
GREENER_CHOICE
Ta traditionell kryolagring till nästa nivå, med standardformat av mikroplattor, som rymmer tätare lagringskapacitet jämfört med standard kryoboxar.
2285.00 SEK - 12005.00 SEK
Specifikationer
Kodning Hold (Håll)
Typ av flaska Kryobank
Se fler specifikationer
Produkter 7
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg Sterilitet Förpackning Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg Sterilitet Förpackning Pris Kvantitet och tillgänglighet  
10044632
GREENER_CHOICE
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
374083
0.5 mL Klart Sterila Rackad, 96 x 2
2285.00 SEK
Paket med 192
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
10054632
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Thermo Scientific™
374087
0.5 mL Clear Sterile Racked, 96 x 10 This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
10309822
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Thermo Scientific™
374089
1 mL Clear Sterile Racked, 96 x 10 This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
10089308
Visa dokument
Thermo Scientific™
374222
5 mL Clear Sterile Racked, 48 This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
10489788
GREENER_CHOICE
Se tillbehörsprodukter Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
374223
2 mL Klart Sterila Rackad, 96 x 2
7285.00 SEK
Paket med 480
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
11776964
GREENER_CHOICE
Se tillbehörsprodukter Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
374259
2 mL Klart Sterila Bulk, 20 påsar med 48 tuber/fodral
12005.00 SEK
Paket med 960
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 15-10-2025
Lägg i varukorgen
11786964
GREENER_CHOICE
Se tillbehörsprodukter Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
374260
5 mL Klart Sterila Bulk, 11 påsar med 48 tuber/fodral
9605.00 SEK
Paket med 528
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 31-10-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
Förvara diagnostiska och biologiska prover ner till vapor-phase flytande kväve i Thermo Scientific™ Nunc™ Icke-kodade Cryobank-flaskasystem, kompatibla med utrustning för lock/avlockning och märkningsalternativ. Cryobank-produkter finns tillgängliga i ett volymintervall från 0,5L till 5,0L, och kompletteras med en rad certifieringar.
Säker spårning
  • Solid konstruktion i ett stycke eliminerar risken för att etiketter faller av under kryogen lagring, vilket bevarar identiteten på värdefullt provmaterial
Överlägset lagringsformat
  • Cryobank-rör finns tillgängliga i utrymmesmedvetna mikroplattor format rack eller kan förvaras i traditionella cryoboxar, för att rymma ditt föredragna lagringsformat
  • Mikroplattformatet är kompatibelt med din befintliga flerkanaliga, manuella pipetter och automatiserad vätskehanteringsutrustning
  • Unik anti-rotationsfunktion möjliggör kompatibilitet med automatiserad utrustning för decapping/capping i enkel-, 8-kanals eller full-rack-alternativ för att tillgodose flera genomströmningskrav
  • TPE-packad polypropenlock ger överlägsen tätning vid hög- eller lågtemperaturförvaring
  • Lågbindande yta tillåter maximal återhämtning av lågkoncentrationsprover
Certifierad för att möta dina lagringsbehov
  • CE-certifierad och uppfyller IATA-kraven för diagnostisk användning och transport
  • Certifierad DNAse/RNAse-fri (0,5/1,0mL), icke-pyrogen (LAL-test), icke-toxisk (USP klass VI test)
  • Sterilitetssäkringsnivå 10-6 för den mest känsliga provlagringen
Strikt kvalitetskontroll
  • Validering av läckagetest utförs under tillverkningsprocessen för att säkerställa att provets integritet bibehålls
Specifikationer
Specifikationer
Hold (Håll)
Kryobank
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nunc™ Icke-kodade Cryobank Vial System