Läs mer
Pyrex™ Aspiratorflaska med slipad sidohylsa och propp
Produktkod. p-8002524
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
20,000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11317894
Brand: Pyrex 1569/18D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slipad hals och levereras med glaspropp
  • Överensstämmer med ISO 4796
  • Jorda sidohylsan (storlek 29/32) för att ta emot kranar
  • Slipad hals
  • Levereras med glaspropp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10,000 mL
Diameter (metrisk) Innerhals 60 mm
Inkluderar Glaspropp
Material Borsilikatglas
Stopparnummer 60/46
Höjd (metrisk) 414 mm
Produkttyp Aspiratorflaska
Diameter (metrisk) 227 mm