Läs mer
Pyrex™ Rotaflo™ Rätt vinkelmönster Vanlig sidoarm
Sidoarmarna är 100 mm långa
Brand:  Quickfit HP6RA/10
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11956728
  • 1170.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 25-09-2025
Beskrivning
Sidoarmarna är 100 mm långa
  • Sidoarmarna är 100 mm långa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Vanlig sidoarmsstoppkran
Borsilikatglas
210 mm
6.0 mm
13 mm
Borsilikatglas
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Pyrex™ Rotaflo™ Rätt vinkelmönster Vanlig sidoarm > Nyckelhålstorlek: 6mm