Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 Flex-paket
Levererar den bevisade tillförlitligheten, känsligheten och noggrannheten hos Applied Biosystems ViiA 7-system i en ny industriell design. QuantStudio 7 Flex-system har optimerats för att möjliggöra det bredaste utbudet av kvantitativa PCR-tillämpningar, med ytterligare färgämnen, format och automationsalternativ.
Brand: Applied Biosystems™ A27186
Se fler versioner av denna produkt
Beskrivning
- Det överkomliga priset gör att du kan få ett högpresterande instrument med minimal initial kapitalinvestering
- Kompatibel med över 8 miljoner TaqMan™-analyser för genuttryck, genetisk variation, genreglering eller proteinuttrycksexperiment
- Den intelligenta designen av QuantStudio™-plattformen kombinerad med Applied Biosystems™ -nstrumentets tillförlitlighet och noggrannhet
- Lättanvänd programvara, responsiv pekskärm och enkelt blockbyte utan behov av några verktyg
- QuantStudio™ 6 Flex-system rymmer mångsidigheten av 4 utbytbara block
Specifikationer
PC (torn) | |
96 | |
54.7 cm | |
1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll) | |
4 °C till 99,9 °C | |
96-brunnar: 3,9 °C/s | |
Optiflex System-lampa | |
FFAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5,5 | |
96-brunnar |
0,25 °C | |
Pekskärm | |
33.8 cm | |
52.5 cm | |
QuantStudio 7 Flex | |
3,6 °C/s (96-brunnar) | |
0,2 ml (96-brunnar) | |
38 kg |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed