Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Jästextrakt Produktkod.: 13202713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    744.00 SEK
    710.87 SEK / Varje
    Spara 33.13 SEK
    4% Av
Thermo Scientific™ Remel™ Jästextrakt
Produktkod. p-6097800
500 g, Varje
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13202713
Brand: Thermo Scientific™ R451202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    744.00 SEK
    710.87 SEK / Varje
    Spara 33.13 SEK
    4% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Remel Jästextrakt ger näringsmedietillskott, idealiskt för allmän bakteriologisk användning.
Thermo Scientific™ Remel Jästextrakt ger näringsmedietillskott, idealiskt för allmän bakteriologisk användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Jästextrakt
Form Pulver
Produkttyp Mikrobiologimedia
Kvantitet 500 g
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer295794 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum06/08/2025 Produktkod
Partinummer283351 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum08/07/2025 Produktkod
Partinummer245335 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum26/03/2025 ProduktkodR451202
Partinummer203880 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum02/12/2024 ProduktkodR451202
Partinummer156901 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum02/08/2024 ProduktkodR451202
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Remel™ Jästextrakt >