Läs mer
Buerkle™ V4A rostfria insatser för Novartos Uno
Buerkle™ V4A rostfria insatser för Novartos Uno tillåter uttag av ett dubbelprov utan att behöva föra in lansen upprepade gånger i bulkmaterialet.
Brand: Buerkle™ 5358-0140
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Rostfritt stål AISI 316L
- Passa exakt
- Kan enkelt bytas ut
- Finns i volymer från 0 till 4,0 ml
Specifikationer
Infoga | |
Autoklaveringsbar | |
4 mL | |
FDA | |
Novartos Uno |
Rostfritt stål (V4A) | |
Utrustning för Novartos Uno provtagare | |
Silver | |
Uttag av prover |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-4 of
Topsellers pharma sampling
Filstorlek: 611.7 kB
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Buerkle™ V4A rostfria insatser för Novartos Uno > Kapacitet: 4 ml
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering