Läs mer
Thermographic Measurements Ltd 7 L LC Strip Range
Produktkod. p-8000486
Temperaturområde (metriskt):
-30 °C till -60 °C
0 °C till 30 °C
60 °C till 90 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11780959
Brand: Thermographic Measurements Ltd L07HTHERG4D01B1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reversibel temperaturindikator rapporterar aktuell temperatur
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 13485
    Urtavla storlek (engelska) 0,393 tum.
    Urtavla storlek (metrisk) 10 mm
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,5 tum
    Höjd (metrisk) 12.5 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 45 mm
    Material Polyester film, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell 7-nivåer flytande kristall termometer 60 °C till 90 °C (140 °F till 194 °F) 74003D
    Termometerfyllning Liquid Crystal Technology
    Vikt (metrisk) 9 g
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 1,77 tum.
    Beskrivning 7-nivåer flytande kristall termometer 60 °C till 90 °C (140 °F till 194 °F)
    Max. Temperatur (metrisk) 90 °C
    Min. Temperatur (metrisk) 60 °C
    Temperaturområde (engelska) 140 °F till 194 °F
    Temperaturområde (metriskt) 60 °C till 90 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Kylskåptermometer, rumstermometer, utrustningstemperatur
    Noggrannhet ±1 °C
    Indelning 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C (140 °F, 149 °F, 158 °F, 167 °F, 176 °F, 185 °F, 194 °F)
    skala Dubbel° C (° F)