Läs mer
Fisherbrand™ Triangulärt stativstativ
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
125 mm sidolängd
150 mm sidolängd
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 210 mm |
| Längd (metrisk) | 125 mm sidolängd |
| Produkttyp | Stativstativ |
| Form | Triangulär |
| Avsluta | Zinkpläterad |