Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 tvättbuffert, 0,5 % i PBS (10X)
Brand: Thermo Scientific Chemicals J63596.K3
Beskrivning
Tween 20 tvättbuffert, 0,5 % i PBS (10X) används som en tvättlösning för western blot-membran och mikrotiterplattsbrunnar i ELISA analyser. Den fungerar som en pH-stabilisator i optimal formulering, salter och rengöringsmedel utformade för att effektivt ta bort överflödigt material från membran. Den finner användning som laboratorietvättmedel såväl som i biomedicinska experiment.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Buffer | |
0.5% in PBS (10X) | |
Liquid | |
2 L |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
Partinummer | Certifikatstyp | Datum | Katalognummer |
---|---|---|---|
U07L501 | Analyscertifikat | 06/08/2025 | J63596.AP,J63596.K2,J63596.K3 |
U07L502 | Analyscertifikat | 06/08/2025 | J63596.AP,J63596.K2,J63596.K3 |
U07L507 | Analyscertifikat | 06/08/2025 | J63596.AP,J63596.K2,J63596.K3 |
S22L547 | Analyscertifikat | 01/07/2025 | J63596.K3 |
S22L548 | Analyscertifikat | 01/07/2025 | J63596.K3 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.