Läs mer
VistaLab™ Technologies MLA™ Märke Micro D-Tipper™ Pipettrar
Volym (metrisk):
2μ L
3μ L
4μ L
5μ L
6μ L
7μ L
8μ L
9μ L
10 μl
Färg:
Blå
Grå
Grön
Lila
Orange
Röd
Silver
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av precisionskonstruerad aluminiumlegering och rostfritt stål med begränsad livstidsgaranti (täckande delar)
- Tvåtakts ''Att leverera''-drift
- Inbyggd spetsejektor
- Handskskydd
- Lätt kolvkrafter
Greener Choice -krav
- undefined
- Source Reduction
Specifikationer
Specifikationer
Noggrannhet | 2% |
Kompatibla tips | Standard MLA litet tips |
Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
Färg | Röd |
Disponibel | Återanvändbar |
För användning med | Standard MLA Litet tips |
Material | Aluminium, rostfritt stål |
Modell | MLA Micro D-Tipper™ |
Antal kanaler | 1 |
Sterilitet | Icke-steril |
Visa mer |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
VistaLab™ Technologies MLA™ Märke Micro D-Tipper™ Pipettrar >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering