Läs mer
Cytiva Whatman™ AS 300-seriens multipel vakuumfiltreringsapparat
Volym (metrisk):
100 mL
500 mL
Inkluderar:
Stainless Steel support screen filter, 3 place manifold
Stainless Steel support screen filter, 3 place manifold, rapid closure clamp
Stödfilter i rostfritt stål, 3-ställs grenrör, snabbstängande klämma
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Apparaten kan autoklaveras och steriliseras med torr värme vid upp till 180 °C. Endast lämplig för vakuumdrift. Om spolrör används, överstig inte 1,3 bar (300 mbar övertryck).
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Rostfritt stål |
| Inkluderar | Stödfilter i rostfritt stål, 3-ställs grenrör, snabbstängande klämma |
| Serie | AS310/3 |
| Typ | Vakuumfiltreringssystem |
| Volym (metrisk) | 500 mL |