Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Graderade media/labbflaskor: Klart glas, med PTFE-beklädd, gummifodrad fenollock (autoklaverbar)
Robusta utrymmesbesparare
4065.62 SEK - 5235.00 SEK
Specifikationer
| Färg | Klart |
|---|---|
| Material | Glas |
| Stängningsfärg | Svart |
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ 1 |
| Graderad | Ja |
| Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
|
10245022
|
DWK Life Sciences
219815 |
125 mL |
4260.00 SEK 4084.12 SEK / Paket med 48 Spara 175.88 SEK 4% Av |
Beräknad leverans: 11-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
|
10205072
|
DWK Life Sciences
219817 |
250 mL |
6690.00 SEK 5130.38 SEK / Paket med 48 Spara 1559.62 SEK 23% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
|
10570273
|
DWK Life Sciences
219819 |
500 mL |
4245.00 SEK 4065.62 SEK / Paket med 24 Spara 179.38 SEK 4% Av |
Beräknad leverans: 12-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
|
10590653
|
DWK Life Sciences
219820 |
1000 mL |
5235.00 SEK
Paket med 24 |
Beräknad leverans: 11-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
Beskrivning
Robusta utrymmesbesparare
- Klar borosilikatglasflaska med gradering och skrivlapp
- Tunga väggar förhindrar brott
- Kraftigare än Erlenmeyer-kolvar
- Mindre diameter vid basen sparar utrymme i sterilisatorer och frysar
- Stor öppning, speciell läpp, sluttande axlar
- Graderad i ml för att visa ungefärliga volymer
- Handtag på 1L flaska ger enkel hantering
Uppfyllande
Möter USP Typ 1 krav.
Specifikationer
| Klart | |
| Svart | |
| Ja | |
| Skruvlock |
| Glas | |
| USP Typ 1 | |
| Fenol |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Graderade media/labbflaskor: Klart glas, med PTFE-beklädd, gummifodrad fenollock (autoklaverbar)