Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Utexaminerad Valumetric™ Flaskor: Med svart fenollock med gummifoder
För förvaring och prover av fasta ämnen, torra pulverformiga material och vätskor
781.23 SEK - 1190.35 SEK
Specifikationer
Färg Klart
Material Glas
Stängningsfärg Svart
Förslutningsfoder Gummi
Stängningsmaterial Fenol
Se fler specifikationer
Produkter 4
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
10539892
Visa dokument
DWK Life Sciences
W216978
30 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1195.00 SEK
1144.05 SEK / Paket med 48
Spara 50.95 SEK
4% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 24-11-2025
Lägg i varukorgen
10051452
Visa dokument
DWK Life Sciences
W216979
60 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1310.00 SEK
1190.35 SEK / Paket med 48
Spara 119.65 SEK
9% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 24-11-2025
Lägg i varukorgen
10720055
Visa dokument
DWK Life Sciences
W216980
125 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
815.00 SEK
781.23 SEK / Paket med 24
Spara 33.77 SEK
4% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 24-11-2025
Lägg i varukorgen
10204882
Visa dokument
DWK Life Sciences
W216981
250 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1010.00 SEK
965.76 SEK / Paket med 24
Spara 44.24 SEK
4% Off
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 24-11-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Idealisk att använda som provflaskor
  • Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
  • Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
  • Graderad i ml och oz.
Autoklaverbar svart fenollock med gummifoder.
Specifikationer
Specifikationer
Klart
Svart
Fenol
Glas
Gummi
Skruvlock
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer