Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor
Flaska tillverkad av naturlig lågdensitetspolyeten och tillverkad enligt strikta kvalitetskontrollstandarder för att säkerställa den bästa produkten för din applikation.
Brand: DWK Life Sciences W242833
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Finns i en mängd olika storlekar
- Förpackad i lådor om 100, 1000 eller bulk
Beställningsinfo
Droppspetsar eller kepsar måste köpas separat
Specifikationer
7 ml, 0,24 oz. | |
0,24 oz. | |
0,74 tum. | |
100/Cs. | |
Får inte autoklaveras | |
Tappa flaska | |
15-415 mm |
7 mL | |
Vitt | |
LDPE | |
Nej | |
51 mm | |
2 tum | |
19 mm |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor > Vitt; 7 ml; 100/Cs.
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering