Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Lågdensitet förlängda kontrollerade droppspetsar (15 mm)
15 mm förlängd kontrollerad droppspets gjord av LDPE (Low Density Polyethylene)
Brand:  DWK Life Sciences 242430
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11754209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00 SEK
    383.47 SEK / Paket med 100
    Spara 17.53 SEK
    4% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 09-03-2026
Beskrivning
  • Förlängd kontrollerad droppspets doserar en droppe i taget
  • Den genomsnittliga droppstorleken är 44 μL± 6 μL
  • Ask om 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Vitt
100 Cs.
41μ L
Droppa flaska i plast
LDPE
ISO 9001
Dropper Tips
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Lågdensitet förlängda kontrollerade droppspetsar (15 mm) > Vitt; 100/Cs.