Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Trypsineringsflaskor med sidoarm
Kolvar har djupa räfflade sidor för att främja blandning. En fördämning under sidoarmen håller kvar untrypsiniserad vävnad vid dekantering. Ett djupt skruvlock på sidoarmen förhindrar kontaminering av kolvens innehåll.
Brand:  DWK Life Sciences 355804
1735.99 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 12481391
  • 1815.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 13-01-2026
Beskrivning
  • Sidoarm möjliggör enklare dekantering av innehållet samtidigt som stora partiklar kvarhålls bakom dammen
  • Sidoarmsmössor är storlek 20-415
  • Kepsar har vita styren-butadiengummifoder
  • Flaskor gjorda av Wheaton 33 lågutdragbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E-438 Typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Stil: Erlenmeyer Trypsinizing
Borsilikatglas
20-415 Sidoarmslock och topplock har vit styrenbutadiengummifoder
Autoklaveringsbar
Skruva
150 mL
Används för att bilda cellsuspensioner genom trypsindigestion av bindeproteiner
430
Ja
38 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Trypsineringsflaskor med sidoarm > Kapacitet: 150mL; Graderad