Läs mer
Bel-Art™ Write-On™ Pappersetikettband
Använd penna, kulspetspenna eller bläckmarkör för att skapa etiketter som förblir läsbara under de mest krävande laboratorieförhållanden. Pappersetikettband motstår fukt och de flesta lösningsmedel och är utmärkta för användning i lågtemperaturapplikationer.
338.00 SEK - 1535.00 SEK
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av lim Gummi, Harts
Material papper
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Bläckstråle
Se fler specifikationer
Produkter 23
Produktkod Brand Färg Mått (LxB) Diameter (engelska) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Färg Mått (LxB) Diameter (engelska) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
13455236
Visa dokument
Bel-Art™
F13488-0050
Orange 36.4 m x 12.7 mm 3 tum
803.65 SEK
Paket med 6
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13465236
Visa dokument
Bel-Art™
F13487-0050
Blått 36.4 m x 12.7 mm 3 tum
877.00 SEK
Paket med 6
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13405246
Visa dokument Kampanjdetaljer
Bel-Art™
F13487-0075
Blått 36.4 m x 19 mm 3 tum
918.00 SEK
Paket med 4
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13435236
Visa dokument
Bel-Art™
F13484-0050
Rött 36.4 m x 12.7 mm 3 tum
933.00 SEK
Paket med 6
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13495236
Visa dokument Kampanjdetaljer
Bel-Art™
F13485-0075
Gult 36.4 m x 19 mm 3 tum
943.00 SEK
Paket med 4
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13455226
Visa dokument
Bel-Art™
F13480-0075
Vitt 13.7 m x 19 mm 1 tum
456.00 SEK
Paket med 4
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13475246
Visa dokument
Bel-Art™
F13487-0100
Blått 36.4 m x 25.4 mm 3 tum
810.00 SEK
Paket med 3
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13415246
Visa dokument
Bel-Art™
F13486-0075
Klart 36.4 m x 19 mm 3 tum
959.00 SEK
Paket med 4
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13474166
Visa dokument
Bel-Art™
F13483-0050
Vitt 36.4 m x 12.7 mm 3 tum
964.00 SEK
Paket med 6
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
10045180
Visa dokument
Bel-Art™
F13490-0075
Vitt 54.6 m x 19 mm 3 tum
901.45 SEK
Paket med 4
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13425246
Visa dokument
Bel-Art™
F13488-0075
Orange 36.4 m x 19 mm 3 tum
836.00 SEK
Paket med 4
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13475236
Visa dokument Kampanjdetaljer
Bel-Art™
F13483-0075
Vitt 36.4 m x 19 mm 3 tum
710.30 SEK
Paket med 4
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13405236
Visa dokument
Bel-Art™
F13480-0100
Vitt 13.7 m x 25.4 mm 1 tum
338.00 SEK
Paket med 3
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13435246
Visa dokument Kampanjdetaljer
Bel-Art™
F13483-0100
Vitt 36.4 m x 25.4mm 3 tum
666.16 SEK
Paket med 3
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13445246
Visa dokument
Bel-Art™
F13484-0100
Rött 36.4 m x 25.4 mm 3 tum
667.68 SEK
Paket med 3
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13465246
Visa dokument
Bel-Art™
F13486-0100
Klart 36.4 m x 25.4 mm 3 tum
749.00 SEK
Paket med 3
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13485236
Visa dokument
Bel-Art™
F13484-0075
Rött 36.4 m x 19 mm 3 tum
836.00 SEK
Paket med 4
Se alternativa produkter
Spara upp till  287.00 SEK
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15196324
Visa dokument Kampanjdetaljer
Bel-Art™
F13463-0600
Diverse 36.4 m x 1.9 cm 3 tum
1535.00 SEK
Paket med 6
Se alternativa produkter
Spara upp till  44.38 SEK
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13485246
Visa dokument
Bel-Art™
F13488-0100
Orange 36.4 m x 25.4 mm 3 tum
667.68 SEK
Paket med 3
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13495246
Visa dokument
Bel-Art™
F13490-0050
Vitt 54.6 m x 12.7 mm 3 tum
1106.04 SEK
Paket med 6
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13434720
Visa dokument
Bel-Art™
F13485-0050
Gult 36.4 m x 12.7 mm 3 tum
877.00 SEK
Paket med 6
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13455246
Visa dokument
Bel-Art™
F13485-0100
Gult 36.4 m x 25.4 mm 3 tum
877.00 SEK
Paket med 3
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13445236
Visa dokument
Bel-Art™
F13486-0050
Klart 36.4 m x 12.7 mm 3 tum
882.00 SEK
Paket med 6
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Använd penna, kulspetspenna eller bläckmarkör för att skapa etiketter som förblir läsbara under de mest krävande laboratorieförhållanden. Pappersetikettband motstår fukt och de flesta lösningsmedel och är utmärkta för användning i lågtemperaturapplikationer.
  • Fäster på alla rena ytor, inklusive PTFE-fluorpolymerhartsbelagda material
  • Skalar av utan att lämna en klibbig rest
  • Penna, kulspetspenna eller bläckmarkör förblir läsbar under de mest krävande laboratorieförhållanden
  • Färgat papper med gummihartslim motstår fukt och de flesta lösningsmedel
  • Tål en maximal temperatur på °157 C (°315 F) i 30 minuter eller °80 C (°176 F) i 24 timmar; kan användas ner till -80 C (-°112 °F)
  • Tål en ångautoklavcykel vid 121 °C (250 °F) och gammastrålning mellan 13,0 och 45,0 kGy
Specifikationer
Specifikationer
Autoklaveringsbar
papper
Bläckstråle
Icke-steril
Gummi, Harts
Enkelsidig utskriftsbar
Ultrareflekterande bokstavsetikett
För användning i lågtemperaturapplikationer
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Bel-Art™ Write-On™ Pappersetikettband