UserName
General Purpose Lab Coats and Jackets
Laboratorierockar och laboratoriejackor för allmänt bruk
Allmänna laboratorierockar och laboratoriejackor används i laboratorie-, forsknings- eller vårdmiljöer för att skydda användaren mot kontaminering eller potentiella faror såsom spill, stänk eller mindre exponering för kemikalier.
3M™ vit laboratorierock för besökare för engångsbruk, serie 4400
Ger en barriär mot ofarliga partiklar och vätskestänk.
3M™ White Disposable Visitor Lab Coat, Series 4400
Uvex™ laboratorierockar för män, 7464
Genomtänkt funktionalitet.
Har antistatiska egenskaper, med en bröstficka på vänster sida och två sidofickor. Finns i storlekarna XS-6XL.
Uvex™ 7464 Men's Lab Coats
Fisherbrand™ laboratorierockar för kvinnor i polyester/bomull
Generös passform för hög komfort.
Tillverkad av 65/35 polycotton, med en utvändig bröstficka på vänster sida, två utvändiga nedre fickor, raka manschetter och skärp i ryggen.
Fisherbrand™ Women's Poly/Cotton Lab Coats
Spara nu – Exklusiva erbjudanden
Komplettera din beställning – Fantastiska erbjudanden
Vanliga frågor
En laboratorierock är vanligtvis längre, går ned till knäna och ger bättre täckning och skydd. Den används i miljöer där heltäckande kroppsskydd krävs. En laboratoriejacka är kortare, slutar vid midjan eller höfterna och ger större rörelsefrihet. Den är lämplig för mindre riskfyllda arbetsuppgifter eller miljöer där full täckning inte är lika viktig.
När du väljer laboratorierockar och laboratoriejackor för allmänt bruk bör du tänka på följande:
  • Material: Välj skyddande material som bomull eller bomulls-/polyesterblandningar
  • Passform och komfort: Säkerställ en bra passform med full täckning och god rörelsefrihet
  • Hållbarhet: Välj slitstarka material och förstärkta sömmar
  • Säkerhetsfunktioner: Ta hänsyn till flamskydd, antistatiska egenskaper och stänkskydd
  • Efterlevnad: Säkerställ att de uppfyller relevanta säkerhetsstandarder och föreskrifter
Laboratorierockar ska bäras hela tiden när du befinner dig i laboratoriet för att ge skydd mot spill, stänk och kontaminering. Ta av laboratorierocken när du lämnar laboratoriet för att förhindra att kontaminering sprids till andra områden. Bär inte laboratorierockar utanför avsedda laboratorieområden.
Även om laboratorierockar i 100 % bomull är andningsbara och bekväma, ger de inte alltid det bästa skyddet mot kemikalier och kan vara brandfarliga. Därför tillverkas laboratorierockar ofta av blandningar av bomull och syntetiska fibrer (som polyester) för att förbättra deras skyddsegenskaper, hållbarhet samt motståndskraft mot kemikalier och flammor. Laboratorierockar bör tvättas regelbundet för att upprätthålla god hygien och säkerhet. Hur ofta de ska tvättas beror på användningen och exponeringen för kontaminering. Tvätta dem dagligen eller efter varje användning om de har utsatts för farliga kemikalier, biologiska ämnen eller omfattande kontaminering. Tvätta dem varje vecka vid allmän användning med minimal exponering för farliga material. Tvätta dem vid behov om de är synligt smutsiga eller efter en kontamineringsincident.
Resurser och relaterad information
Verktyg för val, passform och underhåll av personlig skyddsutrustning (PPE)
Hitta information om produktval, passform, användning och underhåll av personlig skyddsutrustning (PPE).
PPE Selection, Fit & Maintenance Tools
3M™ skyddskläder
Skyddsdräkten som ger dig friheten att fokusera på arbetet. Utforska en omfattande guide till 3M™ skyddsoveraller.
3M™ Protective Apparel
Handla efter varumärke