Läs mer
Bel-Art™ Dispensering av droppflaskor
Lättpressade dispenseringsflaskor möjliggör kritisk droppkontroll.
217.00 SEK - 670.22 SEK
Specifikationer
Färg | Translucent, Red |
---|---|
Material | LDPE |
Antal per förpackning | 12 |
Sterilitet | Non-sterile |
Förslutning ingår | Yes |
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
12338218
|
Bel-Art™
F11637-0012 |
15 mL | ||||||||
12348218
|
Bel-Art™
F11637-0001 |
30 mL |
285.13 SEK
Paket med 12 |
Beräknad leverans: 13-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
12358218
|
Bel-Art™
F11637-0002 |
60 mL |
274.48 SEK
Paket med 12 |
Beräknad leverans: 16-12-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
12368218
|
Bel-Art™
F11637-0004 |
125 mL |
455.10 SEK
Paket med 12 |
Beräknad leverans: 04-12-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
12378218
|
Bel-Art™
F11637-0006 |
185 mL |
549.47 SEK
Paket med 12 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
12388218
|
Bel-Art™
F11637-0008 |
250 mL |
532.22 SEK
Paket med 12 |
Beräknad leverans: 20-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
12398218
|
Bel-Art™
F11637-0016 |
500 mL |
670.22 SEK
Paket med 12 |
Beräknad leverans: 15-01-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
Beskrivning
- Sealerlocket snäpper lätt på och fortsätter att hålla tätt även efter upprepad användning
- Spetsöppningen är 0,76 mm (0,030 tum)
- Gjuten av lågdensitetspolyeten (LDPE)
Specifikationer
Translucent, Red | |
12 | |
Yes | |
Reusable | |
No | |
Cylindrical | |
Polyethylene |
LDPE | |
Non-sterile | |
Not Autoclavable | |
0.002 oz. | |
Narrow, Threaded | |
Dispensing Bottle | |
Snap |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Bel-Art™ Dispensering av droppflaskor