Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet, 1 mm tjock Produktkod.: 11807593
Beräknad leverans: 19-11-2025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Kammar för OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet, 1 mm tjock
Produktkod. 11807593 Handla allt Fisherbrand Produkter
1 förberedelse, 1 markör, 650μ L, Varje
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
12
16
20
5
8
9
Volym (metrisk) Tja:
20μ L
25μ L
35μ L
40μ l
50μ L
60μ L
100μ L
650μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11807593
Bara null kvar
Beräknad leverans: 19-11-2025
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
För användning vid förberedande elektrofores och screening med hög genomströmning.
  • Tillbehör för användning med OmniPAGE mini vertikal gelelektroforesenhet
  • Levereras som standard
  • 8-provs- och 16-provskammarna är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (applikation) Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, andra dimension och nukleinsyraseparationer
För användning med (utrustning) OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet
Typ Kamma
Antal Wells 1 förberedelse, 1 markör
Kvantitet 1 vardera
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Volym (metrisk) Tja 650μ L
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
    Korrigering av produktinnehåll
    Produkttitel
    Fisherbrand™ Kammar för OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet, 1 mm tjock >