Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Mätcylinder, med sexkantig bas, klass B, vit skala, med gradering
DURAN™ Mätcylindrar är till för att hålla uppmätning av varierande mängder vätskor.
Brand: DWK Life Sciences 213961403
295.97 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivning
DURAN™ Mätcylindrar är till för att hålla uppmätning av varierande mängder vätskor. Mätcylindrarna i klass B har en linjegradering och en vit skala. Volyminnehållstoleranser för mät- och blandningscylindrar överensstämmer med DIN och ISO noggrannhetsgränser. Således kan den önskade koncentrationen skapas exakt. Batchcertifikaten för blandningscylindrarna finns även att ladda ner online.
- Kalibreringen baseras på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
- Stor hexagonal bas utrustad med tre knoppar som ökar dess stabilitet och förhindrar cylindern från att rulla
- En jämn väggtjocklek över hela mätområdet förhindrar kilfel
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass B
Specifikationer
±0,5 ml | |
21 mm | |
Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer | |
Autoklaveringsbar |
Borosilikatglas (3.3) | |
25 mL | |
2/Pk. | |
250 °C |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.