Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Blandningscylinder, med sexkantig bas, klass B Produktkod.: 10469342
Beräknad leverans: 11-11-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2350.00 SEK
    2251.78 SEK / Varje
    Spara 98.22 SEK
    4% Av
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
DWK Life Sciences DURAN™ Blandningscylinder, med sexkantig bas, klass B
Produktkod. 10469342 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
2000 mL, Varje
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10469342
Brand: DWK Life Sciences 216186307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2350.00 SEK
    2251.78 SEK / Varje
    Spara 98.22 SEK
    4% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 11-11-2025
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
DURAN™ Blandningscylindrar är till för att späda lösningar och blanda flera komponenter i ett givet kvantitetsförhållande.
DURAN™ Blandningscylindrar är till för att späda lösningar och blanda flera komponenter i ett givet kvantitetsförhållande. Blandningscylindrarna i klass B har en linjegradering och en vit skala. Volyminnehållstoleranser för mät- och blandningscylindrar överensstämmer med DIN och ISO noggrannhetsgränser.
  • Kalibreringen baseras på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
  • Stor hexagonal bas utrustad med tre knoppar som ökar dess stabilitet och förhindrar cylindern från att rulla
  • En jämn väggtjocklek över hela mätområdet förhindrar kilfel
  • Levereras med oktagonal polyetenpropp
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tolerans ±20 ml
Material Borosilikatglas (3.3), polyeten
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Diameter (metrisk) Utsida 85 mm
För användning med (applikation) Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer
Inkluderar 1/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Max. Temperatur 250 °C
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Blandningscylinder, med sexkantig bas, klass B >