Läs mer
Thermo Scientific™ Laemmli SDS Sample Buffer med Pyronin Y, reducerande, 4X
För beredning av proteinprov som ska användas i Laemmli SDS-PAGE-systemet
Brand:  Thermo Scientific™ J62115.AD
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15480227
  • 959.00 SEK / 50ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Rosa
Provladdningsbuffert
Laemmli SDS-SIDA
4X
Vätska
50 mL
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Katalognummer
PartinummerT19L513 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum13/07/2025 KatalognummerJ62115.AD,J62115.AC
PartinummerR26L507 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum22/05/2025 KatalognummerJ62115.AD,J62115.AC
PartinummerR26L508 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum22/05/2025 KatalognummerJ62115.AD,J62115.AC
PartinummerW15I547 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum22/09/2022 Katalognummer
PartinummerS23I743 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum27/07/2022 Katalognummer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Laemmli SDS Sample Buffer med Pyronin Y, reducerande, 4X > 50mL