Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ LDPE Cubitainers™ med LDPE-skumfodrad förslutning
Välj denna lätta, utrymmeseffektiva lösning för provtagning på avlägsna platser. Tillgänglig certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluorid.
785.76 SEK - 2345.00 SEK
Specifikationer
Färg | Naturlig |
---|---|
Beskrivning | LDPE Cubitainer |
Diameter (engelska) Inre | 1,19 tum. |
Diameter (metrisk) Inre | 3.02 cm |
Material | HDPE |
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Nivå | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Nivå | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
15301379
![]() |
Thermo Scientific™
114-1000 |
1 L | Obearbetad |
844.00 SEK
Paket med 12 |
Beräknad leverans: 17-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
15331379
![]() |
Thermo Scientific™
314-1000 |
1 L | Certifierad |
1300.00 SEK
Paket med 12 |
Beräknad leverans: 28-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
15376693
![]() |
Thermo Scientific™
314-0001 |
4 L | Certifierad |
1855.00 SEK
Paket med 12 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
15174886
![]() |
Thermo Scientific™
114-0001 |
4 L | Obearbetad |
1020.00 SEK
Paket med 12 |
Beräknad leverans: 25-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
15346085
![]() |
Thermo Scientific™
114-0025 |
9.5 L | Obearbetad |
1875.00 SEK
Paket med 12 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
15321379
![]() |
Thermo Scientific™
314-0025 |
9.5 L | Certifierad |
2345.00 SEK
Paket med 12 |
Beräknad leverans: 18-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
15311379
![]() |
Thermo Scientific™
314-0005 |
20 L | Certifierad |
988.00 SEK
Paket med 4 |
Beräknad leverans: 24-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
15391369
|
Thermo Scientific™
114-0005 |
20 L | Unprocessed | |||||||
Beskrivning
Välj denna lätta och utrymmeseffektiva lösning för provtagning på avlägsna platser där transportmöjligheterna för motordrivna fordon är begränsade. Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers är hopfällbara och kapslar när de är tomma för effektiv lagring och transport, eller för effektiv packning i små utrymmen som ryggsäckar för avlägsna provtagningsexpeditioner. Rekommenderas för insamling av vattenprover och andra lågviskösa vätskor som ska analyseras för oorganiska spåranalyter. Certifierad för att möta eller överträffa EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluor.
- LDPE-behållare med vitt LDPE-fodrat polypropenlock
- Kapsyler monterade på behållare
- Hopfällbar och kapslingsbar när den är tom för platsbesparande förvaring och transport
- Utformning med smal mun rekommenderas för insamling av vattenprover och andra lågviskösa vätskor
Certifierade behållare kommer med följande funktioner:
- Certifierad för att möta eller överträffa EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluor
- Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
- Varje container är individuellt streckkodad med partinummer och unikt containernummer
- Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
- Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
Obehandlad behållare levereras monterad och redo för din egen rengöring
Anmärkning:
Cubitainer är ett registrerat varumärke som tillhör Hedwin Corporation.
Specifikationer
Naturlig | |
1,19 tum. | |
HDPE | |
Icke-steril | |
Vitt | |
Polypropen |
LDPE Cubitainer | |
3.02 cm | |
067-3800WBP | |
Genomskinligt | |
Skum/LDPE | |
38-400 mm |