Läs mer
Brannan™ LO-tox™ Labtermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering
LO-tox™ labbtermometer komplett med kalibreringscertifikat.
Brand: Brannan™ 44/823/0 + 49/503/0
1910.53 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- LO-tox™ är en organisk fyllning speciellt vald för att uppnå ett brett temperaturområde och ge de lägsta praktiska risknivåerna
- Säker fyllning utan kvicksilver
- Levereras med kalibreringscertifikat
- Rullfri gavel
- Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
0 °C, 25 °C, 45 °C | |
Total fördjupning | |
Glas | |
124 °F | |
30 °F | |
30 °F till 124 °F | |
±0,5 °C vid 35 °C | |
1.2 cm |
ISO 17025 UKAS | |
40.5 cm | |
Blå Ande | |
+51 °C | |
-1 °C | |
-1 °C till 51 °C | |
0,2 °C |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Brannan™ LO-tox™ Labtermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering > Temperaturområde: -1 °C till 51 °C, Underavdelningar: 0,2 °C, Total nedsänkning, Längd: 40,5 cm
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering