Learn More
Brady™ MetaLabel™ Series Metallic, Non-Metal Labels, B-413
Used to identify property from components to finished products. Brady™ MetaLabel™ Series Metallic, Non-Metal Labels are made of Metallic, Non-Metal Polyester.
3365.00 SEK - 13470.00 SEK
Specifications
| Certifications/Compliance | UL Recognised; cUL Recognised |
|---|---|
| Description | Thermal Transfer Printable Labels |
| Coating | None |
| Color | Light Gray |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Product Code | Brand | Size (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Size (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
|
11599423
|
Brady™
104181 |
W x H: 50.8 mm x 91.4m |
9385.00 SEK
1 rullar |
Beräknad leverans: 07-01-2027
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
11509433
|
Brady™
104182 |
W x H: 101.6 mm x 91.4m |
13470.00 SEK
1 rullar |
Beräknad leverans: 07-01-2027
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
11519423
|
Brady™
104173 |
12.7 x 11.09 mm (W x H) |
3540.00 SEK
1 rullar |
Beräknad leverans: 07-01-2027
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
11569413
|
Brady™
104168 |
19.05 x 6.35 mm (W x H) |
4675.00 SEK
1 rullar |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
11559423
|
Brady™
104177 |
76.2 x 25.4 mm (W x H) |
5515.00 SEK
1 rullar |
Beräknad leverans: 07-01-2027
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
11569423
|
Brady™
104178 |
76.2 x 50.8 mm (W x H) |
3680.00 SEK
1 rullar |
Beräknad leverans: 03-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
11539423
|
Brady™
104175 |
50.8 x 25.4 mm (W x H) |
3700.00 SEK
1 rullar |
Beräknad leverans: 03-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
11589423
|
Brady™
104180 |
W x H: 76.2 mm x 91.4m |
10635.00 SEK
1 rullar |
Beräknad leverans: 07-01-2027
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
11579413
|
Brady™
104169 |
25.4 x 9.52 mm (W x H) |
5170.00 SEK
1 rullar |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
11509423
|
Brady™
104172 |
38.1 x 12.7 mm (W x H) |
9885.00 SEK
1 rullar |
Beräknad leverans: 07-01-2027
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
11529423
|
Brady™
104174 |
50.8 x 12.7 mm (W x H) |
3365.00 SEK
1 rullar |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
11589413
|
Brady™
104170 |
25.4 x 12.7 mm (W x H) |
6595.00 SEK
1 rullar |
Beräknad leverans: 03-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
11579423
|
Brady™
104179 |
101.6 x 50.8 mm (W x H) |
5590.00 SEK
1 rullar |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
11599413
|
Brady™
104171 |
38.1 x 19.05 mm (W x H) |
10375.00 SEK
1 rullar |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
11549423
|
Brady™
104176 |
W x H: 69.85 mm x 31.75 mm |
6265.00 SEK
1 rullar |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
Description
- Available in various sizes
- Acrylic-based, industrial-strength adhesive for multiple applications
Specifications
| UL Recognised; cUL Recognised | |
| None | |
| Single-side Printable | |
| Label | |
| BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers | |
| Rectangle | |
| -70°C to +110°C | |
| 0.086 mm |
| Thermal Transfer Printable Labels | |
| Light Gray | |
| Thermal Transfer | |
| Asset Tracking, General and Industrial Identificationentification, Rating Plates | |
| -70°C | |
| -94°F to +230°F | |
| 0.0034 in. |