Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flytande mikrorörstativ i polypropen Produktkod.: 10292371
I lager
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00 SEK
    445.43 SEK / Paket med 4
    Spara 5.57 SEK
    1% Av
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flytande mikrorörstativ i polypropen
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4520866
16, Fyrkantig, Paket med 4
Positioner:
8
16
20
Form:
Fyrkantig
Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10292371
Brand: Thermo Scientific™ 59740404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00 SEK
    445.43 SEK / Paket med 4
    Spara 5.57 SEK
    1% Av
Visa tillgängliga kampanjer
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Tina, kyl och inkubera prover vid förhöjda eller reducerade temperaturer med dessa flytande mikrorörsställ, som är särskilt användbara i genetisk kloning, mikrobiologi och immunologilabb.
Tina, kyl och inkubera prover vid förhöjda eller reducerade temperaturer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flytande mikrorörstativ i polypropen. Dessa ställ är särskilt användbara i genetisk kloning, mikrobiologi och immunologilabb och erbjuder utmärkt temperaturbeständighet från -70° till +100 °C (-94° till +212 °F). Rör stöds i stativet under läppen. Fyrkantiga eller runda ställ har ingjutna bokstäver och siffror vid varje hål för enkel providentifiering.
Features:
  • Square- and round-style racks for incubating 0.5 to 2.0mL microcentrifuge tubes at elevated or reduced temperatures in water or ice baths
  • Round-style racks fit conveniently inside 400 or 1000mL beakers
  • Square racks are designed for stable flotation in turbulent water baths — racks will float with a full load of filled tubes
  • On benchtop, rack legs prevent bottom of tubes from touching bench surface
  • Handle provides convenient transport, agitation and removal from water bath
  • Each hole has molded-in letters and numbers for easy sample identification
Note:
Racks are not autoclavable.
Greener Choice -krav
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Floating Microtube Rack
Array 4 x 4
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Håller Microtubes (1 to 2 mL)
Material Polypropen
Positioner 16
Form Fyrkantig
För användning med (utrustning) Tube sizes: 1.0, 1.2 and 2.0mL
nr per ärende 16
Antal per förpackning 4
Längd (metrisk) 103 mm
Bredd (metrisk) 103 mm
Höjd (metrisk) 65 mm
Visa mer Visa mindre
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer1285637 CertifikatstypCertifikat och efterlevnad Datum11/12/2024 Produktkod5974-0404
Partinummer1399056 CertifikatstypCertifikat och efterlevnad Datum05/01/2024 Produktkod5974-0404
Partinummer1396882 CertifikatstypCertifikat och efterlevnad Datum08/12/2023 Produktkod5974-0404
Partinummer1395279 CertifikatstypCertifikat och efterlevnad Datum10/11/2023 Produktkod5974-0404
Partinummer1370120 CertifikatstypCertifikat och efterlevnad Datum09/09/2022 Produktkod5974-0404
  • Multiple Manufacturers
    Big savings on advanced technologies and materials testing.
    Promo Code: 24141
    Expires2025-12-14
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flytande mikrorörstativ i polypropen >