Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära HDPE-flaskor med förslutning
Transportera, prova eller förvara vätskor och torra material med dessa utrymmeseffektiva flaskor som har utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer.
316.00 SEK - 935.00 SEK
Specifikationer
Färg | Genomskinligt |
---|---|
Beskrivning | Wide-Mouth Rectangular Bottle |
Material | HDPE |
Sterilitet | Icke-steril |
Stängningsfärg | Naturligt, genomskinligt |
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Stängningsstorlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Stängningsstorlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
10068160
![]() |
Thermo Scientific™
2007-0004 |
125 mL | 28 mm |
316.00 SEK
Paket med 12 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
10568491
![]() |
Thermo Scientific™
20070008 |
250 mL | 38 mm |
596.00 SEK
Paket med 12 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
10747181
![]() |
Thermo Scientific™
2007-0016 |
500 mL | 48 mm |
935.00 SEK
Paket med 12 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
10757181
![]() |
Thermo Scientific™
2007-0032 |
1 L | 53 mm |
719.68 SEK
Paket med 6 |
Beräknad leverans: 01-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
10373401
![]() |
Thermo Scientific™
2007-0064 |
2 L | 63 mm |
829.00 SEK
Paket med 4 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
Description
Transportera, prova eller lagra vätskor och torra material med dessa utrymmeseffektiva flaskor som har utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer. Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära HDPE-flaskor med förslutning tar mindre hyllutrymme än traditionella runda flaskor. HDPE-flaskor har en robust väggkonstruktion med raka sidor och bred mun för enkel fyllning. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
- Utmärkt kemisk beständighet mot de flesta syror, baser och alkoholer gör dessa utmärkta behållare för att skydda dina värdefulla prover
- Rektangulär form gör den lätt att passa i frysen för förvaring upp till -100 °C (-148 °F)
- Foderlösa polypropenskruvförslutningar ger läckagesäkra† skydd utan användning av en liner som kan skrynklas, orsaka läckor eller kontaminera dina reagenser
- Läcksäker† när den används med Nalgene stängningar
- Flaskor och kartong är lättåtervinningsbara i de flesta samhällen
- Tillverkad av giftfria material
- Deltar i My Green Lab's ACT Etikettprogram för ansvarighet, konsekvens och transparens (ACT ) kring att utvärdera produktens hållbarhet
Innehåller:
Skruvlock av
polypropen Återvinningsinformation : Nalgene återanvändbara HDPE-flaskor är designade för att hålla många år under typiska laboratorieförhållanden. Ändå, som med alla hållbara produkter, måste de pensioneras och bytas ut så småningom. Nalgene HDPE-flaskor och deras förpackningar är lätta att återvinna. Vänligen återvinn de wellpappkartonger och LDPE-påsar i vilka din Nalgene flaskor produkter är förpackade. Och vid slutet av produktens livslängd, tvätta och återvinn din Nalgene HDPE-flaskor.
.
Specifications
Genomskinligt | |
HDPE | |
Naturligt, genomskinligt | |
Ja | |
Bred | |
Ja | |
Ofodrad | |
Skruvlock |
Wide-Mouth Rectangular Bottle | |
Icke-steril | |
USP Klass VI; FDA - 21 CFR | |
Nej | |
Rektangulär | |
Flaska med bred mun | |
Polypropen | |
Nej |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.